Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne di separazione fase
Separate compounds with gravity flow phase separation. Chromabond™ PTS Separation Columns come in a variety of capacities for solvents heavier than water.
144.00€ - 243.00€
Specifica
Tipo di colonna | SPE |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Separazione fase flusso di gravità |
Assorbente | Chromabond PTS |
Tipo | Colonne di separazione fase |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12854501
|
Macherey-Nagel™
730716 |
15 mL |
207.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12854571
|
Macherey-Nagel™
730718 |
30 ml |
243.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12786403
|
Macherey-Nagel™
730712 |
3 mL |
144.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12854431
|
Macherey-Nagel™
730714 |
6 mL |
192.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12887891
|
Macherey-Nagel™
730722 |
70 mL |
166.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12877821
|
Macherey-Nagel™
730720 |
45 mL |
159.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12837961
|
Macherey-Nagel™
730724 |
150 mL |
166.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12824301
|
Macherey-Nagel™
730710 |
1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Automatic separation of a two-phase mixture without separation funnel
- Two-phase mixtures are completely applied to the column and the phase boundary is determined without further work.
- The special membrane automatically stops the flow when the lower phase has passed.
- The upper phase remains in the column, thus both phases are available for futher analysis.
- Columns must not be run with vacuum or pressure
- PTS for solvents heavier than water, e.g. for trichloromethane, dichloromethane maximum size 150mL
Specifica
SPE | |
Separazione fase flusso di gravità | |
Chromabond PTS | |
Colonne di separazione fase |