Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SB Cartridge
Marca:  Macherey-Nagel™ 731834
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10458981
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
Silica
Organic Acids, Caffeine, Saccharin
SB
60 Å
500 m2/g
Adsorbent Weight: 230 mg
45 μm
Chromafix SB Cartridge
50 Pack