missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromalite™ CGA Gel Strong Base Anion Activated Styrene/ Polydivinylbenzene Copolymer, Purolite™

Chromalite™ CGA are chromatographic anion exchange resin with a polymer designed for small organic and inorganic compound separation and purification. It contains styrenic resin beads crosslinked with 2, 4 or 8% divinylbenzene (DVB).

91.80€ - 515.00€


Prodotti 17
Codice del prodotto Marca Linea di prodotti Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Linea di prodotti Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17009533
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04932-192
CGA200x2 250 g
374.00€
250g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17009543
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04982-192
CGA100x8 250 g
515.00€
250g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17049533
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04952-192
CGA100x4 250 g
515.00€
250g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17049543
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04997-192
CGA200x8Ac 250 g
515.00€
250g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17069533
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04962-192
CGA200x4 250 g
374.00€
250g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
17029543
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04992-192
CGA200x8 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17039533
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04942-94
CGA50x4 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17039543
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04992-94
CGA200x8 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17019533
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04932-94
CGA200x2 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17019543
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04982-94
CGA100x8 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17059533
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04952-94
CGA100x4 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17059543
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04997-94
CGA200x8Ac 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17029533
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04942-192
CGA50x4 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17079533
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04962-94
CGA200x4 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17089533
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04972-192
CGA50x8 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17099523
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04922-94
CGA100x2 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17099533
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Chromalite
LS04972-94
CGA50x8 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

  • Ion exchange chromatography
  • Desalting of biomolecules after fermentation
  • Suitable for inorganic, organic and biological molecule separation
  • High chemical stability
  • Medium particle size for high performance
  • High purity (very low extractables content) so do not require pre-treatment
  • Manufactured by proprietary method (jetting) for uniform particle sizes
  • Exceptional kinetic and packing properties
  • Compliant with FDA regulation 21 CFR 173.25
  • Compliant with ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
SDS
Product Certifications