Learn More
Purolite™ Chromalite™ PCG Macroporous Hydrophobic Polymeric Adsorbent
Chromalite™ PCG resins are hydrophobic porous polydivinylbenzene adsorbent. Porosity and matrix are specific for purification by reversed-phase chromatography, solid phase extraction and adsorption of biomolecules including proteins, peptides, oligonucleotides and antibiotics.
86.09€ - 2460.00€
Specifica
Forma White to off-white spherical beads
Requisiti di stoccaggio 2°C to 20°C
Intervallo di pH 1 to 14 pH
Content And Storage Use within 5 years from date of manufacture
Visualizza altre specifiche
Prodotti 27
Codice del prodotto Marca Product Line Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Line Quantità confezione Prezzo Quantità e disponibilità  
16824303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06725-94
PCG1200M 1 kg
2460.00€
1kg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17039503
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04780-192
PCG900M 250 g
740.00€
250g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17049493
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04750-192
PCG600M 250 g
740.00€
250g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17049503
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04780-94
PCG900M 1 kg
2460.00€
1kg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17059493
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04750-94
PCG600M 1 kg
2460.00€
1kg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17069503
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04790-192
PCG900C 250 g
368.00€
250g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17079493
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04760-192
PCG600C 250 g
368.00€
250g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17079503
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04790-94
PCG900C 1 kg
1230.00€
1kg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17089493
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04760-94
PCG600C 1 kg
1230.00€
1kg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17099553
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06725-192
PCG1200M 250 g
740.00€
250g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17039493
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04750-186
PCG600M 50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17009553
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06700-466
PCG1200MHEMA 10 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17039553
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06720-466
PCG1200F 10 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17009563
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06730-186
PCG1200C 50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17009633
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04740-466
PCG600F 10 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17049553
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06720-564
PCG1200F 50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17019553
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06700-564
PCG1200MHEMA 50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17059503
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04790-186
PCG900C 50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17069493
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04760-186
PCG600C 50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17019563
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06730-192
PCG1200C 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17019633
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04740-564
PCG600F 50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17029503
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04780-186
PCG900M 50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17029553
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06720-365
PCG1200F 100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17089553
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06725-186
PCG1200M 50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17099543
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06700-365
PCG1200MHEMA 100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17029563
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS06730-94
PCG1200C 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17099623
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS04740-365
PCG600F 100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Reverse phase chromatography
  • Adsorption of biomolecules
  • Solid Phase Extraction
  • Highly hydrophobic
  • High chemical stability
  • More robust than silica materials
  • Easy column packing
  • Efficient regeneration
  • Compliant with FDA regulation
  • Compliant with ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Specifica
Specifica
White to off-white spherical beads
2°C to 20°C
1 to 14 pH
Use within 5 years from date of manufacture