Learn More
Chromogranin A Rabbit, Clone: CHGA/1773R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | Chromogranin A |
---|---|
Clone | CHGA/1773R |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15949797
|
EnquireBio
1113-RBM13-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939797
|
EnquireBio
1113-RBM13-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Chromogranin A | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
1113 | |
Recombinant human full-length Chromogranin A protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
68-75kDa |
CHGA/1773R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001266 | |
CHGA | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Finely granular cytoplasmic | |
PC12 cells. Adrenal gland, bowel, parathyroid, pancreas, or pheochromocytoma. |