Learn More
Fisherbrand™ Tappi di cellulosa
For flasks, erlenmeyers and test tubes.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.94000kg
Codice prodotto. 11708523
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Permeable in air
  • Sterilizable to 200°C maximum
  • Single use
Specifica
Specifica
Tappo
16 mm
1000PK
200 °C
Sterile
Becher, fiasche di Erlenmeyer, provette e vari tipi di flaconi
16 mm
Fibra di cellulosa
30 mm