Learn More
Fisherbrand™ Tappi di cellulosa
For flasks, erlenmeyers and test tubes.
74.35€ - 463.00€
Specifica
Materiale | Fibra di cellulosa |
---|---|
Product Type | Tappo |
Sterilità | Sterile |
Monouso | Sì |
Da utilizzare con (applicazione) | Becher, fiasche di Erlenmeyer, provette e vari tipi di flaconi |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diameter (Metric) Bottom | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diameter (Metric) Bottom | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11768523
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 19 mm |
277.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11798523
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 27 mm |
223.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11708533
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 29 mm |
244.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11778513
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11760096
|
Fisherbrand™
|
37 mm | 12 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11748533
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 9 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11788513
|
Fisherbrand™
|
37 mm | 10 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11758533
|
Fisherbrand™
|
42 mm | 12 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11770096
|
Fisherbrand™
|
32 mm | 12 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11798513
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 15 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11708523
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 16 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11748513
|
Fisherbrand™
|
32 mm | 13 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11768513
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 7 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11758523
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 18 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11778523
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 23 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11784506
|
Fisherbrand™
|
43 mm | 24 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11788523
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 27 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11794506
|
Fisherbrand™
|
63 mm | 28 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11740096
|
Fisherbrand™
|
32 mm | 11 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11750096
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 11 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11728533
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 30 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11718533
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 35 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11738533
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 35 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11720015
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 37 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11721666
|
Fisherbrand™
|
65 mm | 40 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11730096
|
Fisherbrand™
|
11 mm | 6 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11758513
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 6.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Permeable in air
- Sterilizable to 200°C maximum
- Single use
Specifica
Fibra di cellulosa | |
Sterile | |
Becher, fiasche di Erlenmeyer, provette e vari tipi di flaconi |
Tappo | |
Sì | |
200 °C |