Learn More
Fisherbrand™ Tappi di cellulosa
For flasks, erlenmeyers and test tubes.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Description
- Permeable in air
- Sterilizable to 200°C maximum
- Single use
Specifications
Sì | |
Stopper | |
9 mm | |
1000 conf. | |
200 °C |
Sì | |
Becher, matracci di Erlenmeyer, provette e vari tipi di bottiglie | |
9 mm | |
Fibra di cellulosa | |
30 mm |