Learn More
Fisherbrand™ Tappi di cellulosa
For flasks, erlenmeyers and test tubes.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Permeable in air
- Sterilizable to 200°C maximum
- Single use
Specifica
Sì | |
Stopper | |
7 mm | |
1000 conf. | |
200 °C |
Sì | |
Becher, matracci di Erlenmeyer, provette e vari tipi di bottiglie | |
7 mm | |
Fibra di cellulosa | |
30 mm |