Learn More
BRAND™ Class A PMP Volumetric Flask
Autoclaving up to 121°C will not cause permanently exceeded error limits. Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
11.45€ - 38.15€
Specifica
Calibrazione | to contain (TD, In) |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Materiale | PMP |
N. per confezione | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17460144
|
BRAND™
36176 |
100 mL |
38.15€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17440144
|
BRAND™
36172 |
25 mL |
25.85€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17450144
|
BRAND™
36174 |
50 mL |
33.70€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17430144
|
BRAND™
36170 |
10 mL |
25.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10621794
|
BRAND™
36176 |
100 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10119242
|
BRAND™
36174 |
50 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10261343
|
BRAND™
36172 |
25 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10201303
|
BRAND™
36170 |
10 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Transparent PMP construction
- Includes polypropylene stopper
- Error limits according to class A , DIN EN ISO 1042
- Includes one batch certificate
- Calibrated to contain (TC, In)
- Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits
- Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
- Height = Height without stopper
Specifica
to contain (TD, In) | |
Polypropylene | |
1 | |
A |
DIN EN ISO 1042 | |
PMP | |
Autoclavable |