Learn More
Brand™ Cilindri di misurazione di classe B alti in polipropilene
In polipropilene ad alta trasparenza con conformità DIN 12681 e ISO 6706. I cilindri di misurazione alti BRAND™ di classe B con scala a rilievo possono resistere fino a 80°C senza causare limiti di errore superati in modo permanente. La scala in rilievo non si deteriora con l'autoclavaggio. La base esagonale fornisce stabilità e previene capovolgimenti accidentali. Il beccuccio integrato riduce le fuoriuscite.
Marca: Brand™ 35054
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.16000kg
Descrizione
- In polipropilene ad alta trasparenza.
- Classe B
- A norma DIN 12681 e ISO 6706.
- Calibrazione per contenere (TC, In).
- L'esposizione fino a 80°°C non produce alcun superamento permanente dei limiti di errore.
- La scala in rilievo non si deteriora con l'autoclavaggio.
- La base esagonale assicura stabilità e impedisce il capovolgimento accidentale.
- Il beccuccio integrato riduce le fuoriuscite.
Specifica
5 ml | |
±5 ml | |
5 ml | |
Esagonale | |
Cilindro dosatore |
Sì | |
80 °C | |
Round | |
360 mm |