Learn More
Brand™ Class B AR-Glass/Soda Lime Glass SilberEterna™ Volumetric Bulb Pipet
These bulb pipettes provide the highest accuracy, maintained by strict statistical quality controls.
Marca:  Brand™ 29505
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11828321
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • 0.5 to 2mL capacity bulbs provided in a pack of 12
  • 3 to 100mL bulbs provided in a pack of 6
Specifica
Specifica
Autoclavable
DIN EN ISO 648
AR-GLAS, Soda Lime Glass
Amber
±0.015 mL
330 mm
Yes
B
Yes
6 Pack
3 mL
Volumetric Bulb Pipette