Learn More
Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders with Plastic Socket and Protection Collar, Blue Graduation
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, Blue Graduation, with Plastic Socket and Protection Collar are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
24.80€ - 62.10€
Specifica
Tipo di base | Hexagonal |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
Class | B |
Tipo | Graduated Measuring Cylinder |
Scale Color | Blue |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11837373
|
Hirschmann™
2260180 |
100 ml |
24.80€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12541467
|
Hirschmann™
2260186 |
250 ml |
39.20€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11847373
|
Hirschmann™
2260190 |
500 ml |
62.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10359661
|
Hirschmann™
2260193 |
1000 ml |
52.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With spout, plastic socket and protection collar, short line graduation
- Blue graduation
- Class B
- Acc. to DIN EN ISO 4788
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Hexagonal | |
B | |
Blue | |
Vetro (non tipizzato) |
DIN EN ISO 4788 | |
Graduated Measuring Cylinder | |
Round |