Learn More
Abeba™ Classic 31010 Shoes
Animal fats, oil and fuel resistant. Leather/microfiber construction.
83.14€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2011 SB SRC |
---|---|
Colore | Black |
Materiale rivestimento interno | Microfiber |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15658277
|
Abeba™
31010/38 |
38 |
83.14€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15668277
|
Abeba™
31010/39 |
39 |
83.14€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15678277
|
Abeba™
31010/40 |
40 |
83.14€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15688277
|
Abeba™
31010/41 |
41 |
83.14€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15698277
|
Abeba™
31010/42 |
42 |
83.14€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15608287
|
Abeba™
31010/43 |
43 |
83.14€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15618287
|
Abeba™
31010/44 |
44 |
83.14€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15628287
|
Abeba™
31010/45 |
45 |
83.14€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15638287
|
Abeba™
31010/46 |
46 |
83.14€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 SB SRC
- Grained leather black
- Steel toe cap
- Slip resistance PU outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap non-foldable, adjustable
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Adjustable instep area
- Buckle fastening
- Heel patch microfiber
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 SB SRC | |
Microfiber | |
Slip-resistant | |
31010 | |
Animal fats, oil and fuel |
Black | |
Leather | |
Polyurethane | |
Steel |