Learn More
Clathrin, Light Chain Mouse, Clone: CLC/1421, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | Clathrin, Light Chain |
---|---|
Clone | CLC/1421 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15949817
|
EnquireBio
1211-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939817
|
EnquireBio
1211-MSM1-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Clathrin, Light Chain | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
1212 | |
Purified recombinant N-terminal fragment of human Clathrin Light Chain | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
31-44kDa |
CLC/1421 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_016864515 | |
CLTA and CLTB | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HeLa cells. Placenta or Prostate Carcinoma. |