Learn More
Metro™ Clear Label Holders for Wire Shelving
Snap-on plastic holders provide easy identification of shelf contents
Marca:  Metro™ 9990CL4
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12000kg
Codice prodotto. 15956771
  • 19.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Clear plastic allows label colors to show through
  • Hold most commercial 1.25 in. (32 mm) labels
  • Labels not included
Specifica
Specifica
121.9 cm
109.22 x 3.2 cm
-28 to 49°C
43 x 1.25 in.
Plastic
-18 to 120.2°F
48 in.
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ wire shelving, cantilever shelves