Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Flat Lid
Maintain a stable bath temperature and reduce evaporation with a stainless steel lid. Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Flat Lid minimises heat loss and reduces evaporation.
Marca:  Nickel Electro™ LD-4
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11786587
  • 87.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel
  • Insulated
  • Minimises heat loss
  • Reduces evaporation
  • Assists in maintaining bath temperature
Specifica
Specifica
2 L and 4 L Baths (NE3-4 DT, NE2D-4/4, NE1D-4, NE1-4, NE1D-2/2/2, NE1-4/4/4, NE2-4 D, NE1-2/2/2, NE2D-4/8, NE1D-4/4/4, NE2-2 D)
Stainless Steel