Learn More
Thermo Scientific™ Puntali filtranti per pipette ClipTip™
Garantisce una tenuta ermetica per ogni campione. La tecnologia di blocco esclusiva e innovativa garantisce una tenuta perfetta su ogni canale pur richiedendo una forza minima per l'inserimento e l'espulsione del puntale.
Marca: Thermo Scientific™ 94420513
149.96 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21920" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.53000kg
Descrizione
Garantisce una tenuta ermetica per ogni campione. I puntali per pipetta Thermo Scientific™ ClipTip™ offrono un sigillo sicuro a ogni campione grazie all'esclusiva e innovativa tecnologia di blocco che garantisce il sigillo perfetto di ciascun canale con una forza minima di attacco ed espulsione del puntale. Con questo nuovo livello di sicurezza i puntali, una volta inseriti, saranno saldamente fissati, non si sposteranno né cadranno, indipendentemente dalla pressione esercitata all'inserimento. L'innovativo design con tre clip di blocco garantisce che il puntale venga fissato saldamente sulla pipetta F1-ClipTip fino a quando — e solo fino a quando — si decida di rilasciarlo.
Caratteristiche principali:
- i puntali per pipetta ClipTip sono dotati di 'fascette' che bloccano i puntali in posizione sigillandoli perfettamente
- una volta inseriti, i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione, sono sigillati e non si allentano, indipendentemente dalla pressione esercitata
- i puntali ClipTip si fissano saldamente sulle pipette F1-ClipTip e E1-ClipTip con uno sforzo minimo, senza dover esercitare energiche pressioni sulla pipetta
- I puntali filtranti per pipette ClipTip sono ideali per saggi delicati, ad esempio PCR, e con campioni importanti per prevenire contaminazioni incrociate
Bassa ritenzione
- la tecnologia a bassa ritenzione riduce al minimo la ritenzione di liquidi e consente il massimo recupero del campione. Disponibile in puntali ClipTip 20-1250 con formato da 96 pozzetti.
Qualità collaudata
- Puntali certificati per l'assenza di contaminazioni da RNasi, DNasi, DNA, ATP ed endotossine
Ecosostenibili
- Il sistema di ricarica ClipTip utilizza componenti riciclati e il 30% di plastica in meno
Versatile gamma di puntali
- Volumi con formato da 96 pozzetti: 12.5, 20, 50, 200, 300, 1000 e 1250 μl
- Volumi con formato da 384 pozzetti: 12.5, 30 e 125 μl
- Sono disponibili puntali di lunghezza estesa per volumi da 12.5 e 300 μl che consentono un accesso migliore con alcuni materiali di consumo da laboratorio
Tracciabilità immediata
- Ciascun inserto per puntale è dotato di informazioni sul lotto e sul volume impresse a getto d'inchiostro; la pratica codifica a colori semplifica la corrispondenza tra il colore del tappo delle pipette F1-ClipTip e E1-ClipTip e il corrispondente inserto del rack di puntali per pipette ClipTip
Nota:
la disponibilità varia in base al Paese.
Servizi
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Specifica
ClipTip 300, filtro, sterile | |
Sì | |
Not Autoclavable | |
6.3 cm | |
Low Retention | |
Arancione | |
ClipTip |
300 µl | |
Sterili | |
2.48 in. | |
Rack | |
10 x 96 tips/rack | |
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | |
Sterile & PCR Ready |