Learn More
Thermo Scientific™ Puntali filtranti per pipette ClipTip™
Garantisce una tenuta ermetica per ogni campione. La tecnologia di blocco esclusiva e innovativa garantisce una tenuta perfetta su ogni canale pur richiedendo una forza minima per l'inserimento e l'espulsione del puntale.
68.00€ - 90.70€
Specifica
Filtrato | Sì |
---|---|
Sterilità | Prodotto sterile |
Autoclavabile | Non-autoclavable |
Product Line | ClipTip |
Fit for Purpose | Sterile & PCR Ready |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15216303
|
Thermo Scientific™
94420043 |
ClipTip 12.5, con rack, filtro, sterile | 12.5 µl | Pink | Sterile & PCR Ready |
81.40€
pezzi 960 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13256269
|
Thermo Scientific™
94420218 |
ClipTip 20, ricarica, filtro, sterile | 20 µl | Pink | Sterile & PCR Ready |
79.20€
pezzi 960 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13266269
|
Thermo Scientific™
94420258 |
ClipTip 50, ricarica, filtro, sterile | 50 μl | Violet | Sterile & PCR Ready |
78.60€
pezzi 960 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13206279
|
Thermo Scientific™
94420318 |
ClipTip 200, ricarica, filtro, sterile | 200 µl | Yellow | Sterile & PCR Ready |
79.90€
pezzi 960 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13216279
|
Thermo Scientific™
94420518 |
ClipTip 300, ricarica, filtro, sterile | 300 µl | Orange | Sterile & PCR Ready |
78.10€
pezzi 960 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13236279
|
Thermo Scientific™
94420718 |
ClipTip 1000, ricarica, filtro, sterile | 1000 μl | Blue | Sterile & PCR Ready |
86.20€
pezzi 768 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15266303
|
Thermo Scientific™
94420813 |
ClipTip 1250, filtro, sterile | 1250 µl | Turchese | Sterile & PCR Ready |
90.70€
pezzi 768 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15276303
|
Thermo Scientific™
94420818 |
ClipTip 1250, ricarica con filtro, sterile | 1250 µl | Turquoise | Sterile & PCR Ready |
88.00€
pezzi 768 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13276269
|
Thermo Scientific™
94420213 |
ClipTip 20, filtro, sterile | 20 µl | Pink | Sterile & PCR Ready |
83.10€
pezzi 960 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13246269
|
Thermo Scientific™
94420253 |
ClipTip 50, filtro, sterile | 50 μl | Viola | Sterile & PCR Ready |
83.10€
pezzi 960 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13286269
|
Thermo Scientific™
94420313 |
ClipTip 200, filtro, sterile | 200 µl | Giallo | Sterile & PCR Ready |
82.70€
pezzi 960 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13296269
|
Thermo Scientific™
94420513 |
ClipTip 300, filtro, sterile | 300 µl | Arancione | Sterile & PCR Ready |
87.98€
pezzi 960 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13226279
|
Thermo Scientific™
94420713 |
ClipTip 1000, filtro, sterile | 1000 μl | Blue | Sterile & PCR Ready |
88.80€
pezzi 768 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15932021
|
Thermo Scientific™
94420063 |
ClipTip 12.5 Ext, Filtered, Sterile, Rack | 12.5 μL | Pink | Sterile & PCR Ready |
84.40€
pezzi 960 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15952021
|
Thermo Scientific™
94420613 |
ClipTip 300 Ext, Filtered, Sterile, Rack | 300 μL | Orange | Sterile & PCR Ready |
68.00€
pezzi 768 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Garantisce una tenuta ermetica per ogni campione. I puntali per pipetta Thermo Scientific™ ClipTip™ offrono un sigillo sicuro a ogni campione grazie all'esclusiva e innovativa tecnologia di blocco che garantisce il sigillo perfetto di ciascun canale con una forza minima di attacco ed espulsione del puntale. Con questo nuovo livello di sicurezza i puntali, una volta inseriti, saranno saldamente fissati, non si sposteranno né cadranno, indipendentemente dalla pressione esercitata all'inserimento. L'innovativo design con tre clip di blocco garantisce che il puntale venga fissato saldamente sulla pipetta F1-ClipTip fino a quando — e solo fino a quando — si decida di rilasciarlo.
Caratteristiche principali:- i puntali per pipetta ClipTip sono dotati di 'fascette' che bloccano i puntali in posizione sigillandoli perfettamente
- Un volta inseriti, i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione, sono sigillati e non si allentano, indipendentemente dalla pressione esercitata
- Il puntale ClipTip si fissa saldamente sulla pipetta F1-ClipTip con uno sforzo minimo, senza dover esercitare energiche pressioni sulla pipetta
Bassa ritenzione
- Ciascun puntale per pipette ClipTip si avvale della tecnologia a ritenzione ridotta per consentire il massimo recupero del campione
Qualità collaudata
- Puntali certificati per l'assenza di contaminazioni da RNasi, DNasi, DNA, ATP ed endotossine
Ecosostenibili
- Il sistema di ricarica ClipTip utilizza componenti riciclati e il 30% di plastica in meno
Versatile gamma di puntali
- Cinque formati a scelta: 20, 50, 200, 300 e 1000 μl
Rintracciabilità immediata
- Ciascun inserto per puntale è dotato di informazioni sul lotto e il volume impresse a getto d'inchiostro; la pratica codifica a colori semplifica la corrispondenza tra il colore del tappo dello stantuffo della pipetta F1-ClipTip e il corrispondente inserto del rack per puntali per pipette ClipTip
Nota:
la disponibilità varia in base al Paese.
Warranty
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Specifica
Sì | |
Non-autoclavable | |
Sterile & PCR Ready |
Prodotto sterile | |
ClipTip |