Learn More
Thermo Scientific™ Puntali filtranti per pipette ClipTip™
Garantisce una tenuta ermetica per ogni campione. La tecnologia di blocco esclusiva e innovativa garantisce una tenuta perfetta su ogni canale pur richiedendo una forza minima per l'inserimento e l'espulsione del puntale.
Marca: Thermo Scientific™ 94420818
95.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21920" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Descrizione
Garantisce una tenuta ermetica per ogni campione. I puntali per pipetta Thermo Scientific™ ClipTip™ offrono un sigillo sicuro a ogni campione grazie all'esclusiva e innovativa tecnologia di blocco che garantisce il sigillo perfetto di ciascun canale con una forza minima di attacco ed espulsione del puntale. Con questo nuovo livello di sicurezza i puntali, una volta inseriti, saranno saldamente fissati, non si sposteranno né cadranno, indipendentemente dalla pressione esercitata all'inserimento. L'innovativo design con tre clip di blocco garantisce che il puntale venga fissato saldamente sulla pipetta F1-ClipTip fino a quando — e solo fino a quando — si decida di rilasciarlo.
Key Features:- ClipTip pipette tips feature 'clips' that lock tips in place and forms a complete seal
- Each time ClipTip pipette tips are on, they are sealed and will not loosen regardless of application pressure
- ClipTip tip is clipped securely on the F1-ClipTip pipette with a light touch by eliminating the frustration of banging tips on your pipette
Low retention
- Every ClipTip pipette tip utilizes low retention technology to enable maximium sample recover
Proven quality
- Certified free of RNase, DNase, DNA, ATP and endotoxin contamination
Environmentally responsible
- ClipTip reload system uses recycled components and 30% less plastic
Versatile Tip Range
- Choose from five sizes: 20, 50, 200, 300 and 1000μL
Immediate traceability
- Each tip insert has ink-jetted lot and volume information; the convenient color key makes it easy to match the color of the F1-ClipTip pipette plunger cap with the corresponding ClipTip pipette tip rack insert
Note:
Availability may vary by country.
Specifica
ClipTip 1250, ricarica con filtro, sterile | |
Sì | |
Not Autoclavable | |
10.3cm | |
Low Retention | |
768 tips | |
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | |
Sterile & PCR Ready |
1250 μl | |
Sterile | |
4.06 in. | |
Reload Deck | |
8 x 96 tips/insert (reload insert) | |
Turquoise | |
ClipTip |