Learn More
Thermo Scientific™ Puntali filtranti per pipette ClipTip™
Garantisce una tenuta ermetica per ogni campione. La tecnologia di blocco esclusiva e innovativa garantisce una tenuta perfetta su ogni canale pur richiedendo una forza minima per l'inserimento e l'espulsione del puntale.
Marca: Thermo Scientific™ 94420613
74.77 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21920" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.53900kg
Descrizione
Garantisce una tenuta ermetica per ogni campione. I puntali per pipetta Thermo Scientific™ ClipTip™ offrono un sigillo sicuro a ogni campione grazie all'esclusiva e innovativa tecnologia di blocco che garantisce il sigillo perfetto di ciascun canale con una forza minima di attacco ed espulsione del puntale. Con questo nuovo livello di sicurezza i puntali, una volta inseriti, saranno saldamente fissati, non si sposteranno né cadranno, indipendentemente dalla pressione esercitata all'inserimento. L'innovativo design con tre clip di blocco garantisce che il puntale venga fissato saldamente sulla pipetta F1-ClipTip fino a quando — e solo fino a quando — si decida di rilasciarlo.
Key Features:
- ClipTip pipette tips feature 'clips' that lock tips in place and form a complete seal
- Each time ClipTip pipette tips are on, they are sealed and will not loosen regardless of application pressure
- ClipTip pipette tips are clipped securely on the F1-ClipTip and E1-ClipTip pipettes with a light touch eliminating the frustration of banging tips on your pipette
- Filtered ClipTip pipette tips are ideal for sensitive assays, such as PCR, and with critical samples to prevent cross-contaminations
Low retention
- Low retention technology minimizes liquid retention, and enable maximium sample recovery. Available in ClipTip 20-1250 96-format tips.
Proven quality
- Certified free of RNase, DNase, DNA, ATP and endotoxin contamination
Environmentally responsible
- ClipTip reload system uses recycled components and 30% less plastic
Versatile Tip Range
- 96-format volumes: 12.5, 20, 50, 200, 300, 1000 and 1250μL
- 384-format volumes: 12.5, 30 and 125μL
- Extended lenght tips available for volumes 12.5 and 300 μl allowing for better reach with specific labware consumables
Immediate traceability
- Each tip insert has ink-jetted lot and volume information; the convenient color key makes it easy to match the color code of the F1-ClipTip and E1-ClipTip pipette with the corresponding ClipTip pipette tip rack insert
Note:
Availability may vary by country.
Specifica
ClipTip 300 Ext, Filtered, Sterile, Rack | |
Filtered | |
Not Autoclavable | |
10 cm | |
Low Retention, Extended Length | |
Orange | |
ClipTip |
300 μL | |
Sterile | |
3.94 in | |
Rack | |
8 x 96 tips/rack | |
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | |
Sterile & PCR Ready |