Learn More
Buerkle™ Thread adapters LaboPlastBuerkle™ 3/4 in.
StopCock spigots, ball valves and other accessories can be connected to most commercially available containers, with the LaboPlast™ thread adapters.
Marca:  Buerkle™ 0600-0090
7.31 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01350kg
Codice prodotto. 10212302
  • 8.05€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • All adapters have a standard outer thread R 3/4 in.
Specifica
Specifica
Thread Adapter
PVC
3/4 in. Captive Cap
Grey