Learn More
Cobalt for AAS 1g/L HCl matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
Specifica
Concentrazione | 1g/L |
Quantità | 500 mL |
La soluzione contiene | HCl |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Single-element Standard Solution for AAS. Cobalt (Co) 1000mg/l in HCl 2%
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H350-Può provocare il cancro.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .