Learn More
Collagen II Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence and flow cytometry experiments.
190.74€ - 1111.80€
Specifica
Antigene | Collagen II Ab-2 |
---|---|
Clone | 2B1.5 |
Applicazioni | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Specie ospite | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Coniugato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Coniugato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12620657
|
Epredia
MS-235-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
266.00€
100µL |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12630657
|
Epredia
MS-235-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
760.00€
500µL |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12660657
|
Epredia
MS-235-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
590.00€
500µL |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12640657
|
Epredia
MS-235-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
930.00€
1mL |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12670657
|
Epredia
MS-235-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12680657
|
Epredia
MS-235-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12610657
|
Epredia
MS-235-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12650657
|
Epredia
MS-235-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12610667
|
Epredia
MS-235-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: 2B1.5
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat, Cow and Chicken. Others not known.
Epitope: Carboxyl-terminal one quarter of the type II collagen. The epitope for 2B1.5 MAb is not susceptible to digestion of lathyritic type II collagen with recombinant stromelysin
Immunogen: A purified preparation of lathyritic type II collagen from embryonic chicken sternum
Positive Control: Cartilage in lung or fetus
Cellular Localization: Cartilage matrix
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Collagen II Ab-2 | |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Mouse | |
Extracellular Matrix | |
A purified preparation of lathyritic type II collagen from embryonic chicken sternum | |
Primary |
2B1.5 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Bovine, Chicken, Human, Mouse, Rat | |
IgG2a κ |