Learn More
Shamrock™ Nastro per etichettatura multifunzione da 7,62 cm dotato di codice colore
Offered in a number of colors to fit your needs. Shamrock™ Color Coded Multi-Purpose 3 Inch Labeling Tape offers multiple opportunities for color coding in the laboratory - test, physician or department.
Marca:  Shamrock™ ST-200-5
6.53 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11721636
  • 55.95€ / 55m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Resistant to water, oil and acid
  • Temperature range of -20 to +121°C
  • For autoclave, freezer, refrigerator and oven
  • Universal marking with ballpoint pen, paper pencil and felt marker
Specifica
Specifica
Removable
Color Coded Multi-Purpose Labeling Tape
55 m
Orange
55 m x 50 mm
50 mm