Learn More
Shamrock™ Nastro per etichettatura multifunzione da 7,62 cm dotato di codice colore
Offered in a number of colors to fit your needs. Shamrock™ Color Coded Multi-Purpose 3 Inch Labeling Tape offers multiple opportunities for color coding in the laboratory - test, physician or department.
Marca:  Shamrock™ ST-200-6
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.34200kg
Codice prodotto. 11731636
  • 55.95€ / 55m
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Resistant to water, oil and acid
  • Temperature range of -20 to +121°C
  • For autoclave, freezer, refrigerator and oven
  • Universal marking with ballpoint pen, paper pencil and felt marker
Specifica
Specifica
Removable
Color Coded Multi-Purpose Labeling Tape
55 m
Blue
55 m x 50 mm
50 mm