Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio con imboccatura stretta in LDPE colorato
Queste bottiglie per liquido di lavaggio forniscono diversi liquidi in quantitativi piccoli e precisi. Le bottiglie per liquido di lavaggio colorate VITLAB™ con imboccatura stretta in LDPE sono caratterizzate da un getto a spruzzo preciso e un flusso di ritorno medio ottimizzato grazie alla punta del tubo di erogazione finemente lavorata e integrale.
Marca:  VITLAB™ 132705
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.43200kg
Codice prodotto. 10030901
  • 32.10€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The VENT-CAP (patent pending) virtually prevents leaking, dripping or escaping of liquid from the dispensing tube, which can occur because of temperature changes in the laboratory
  • Narrow-mouth bottles, made from LDPE
  • Available in four different colors to facilitate ready identification
  • Screw cap and spray tube from PP
Specifica
Specifica
Spruzzette
Tappo a vite
500 ml
LDPE
Stretto
180 mm
74 mm
Verde