Learn More
Fisherbrand™ Combs for CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
For use with CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12358446
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Color coded
  • Height adjustable
  • Offer complete control over loading volume and well depth
Specifica
Specifica
CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
26
30 μL
Comb
1 mm
7 mm