Learn More
Fisherbrand™ Combs for HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
For use with HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00940kg
Codice prodotto. 11465739
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Color coded
  • Height adjustable
  • Offer complete control over loading volume
  • Well depth to maximum 32-sample throughput
Specifica
Specifica
HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
12
11 μL
Comb
1 mm
2.5 mm