Learn More
Fisherbrand™ Combs for HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
For use with HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
66.90€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
---|---|
Tipo | Comb |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) di campione | Larghezza (sistema metrico) denti | N. di pozzetti | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) di campione | Larghezza (sistema metrico) denti | N. di pozzetti | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10707131
|
Fisherbrand™
|
15 μL | 2.2 mm | 16 | 1.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10090471
|
Fisherbrand™
|
22 μL | 2.5 mm | 12 | 2 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10738261
|
Fisherbrand™
|
17 μL | 2.5 mm | 12 | 1.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10050061
|
Fisherbrand™
|
30 μL | 4.5 mm | 8 | 1.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11465739
|
Fisherbrand™
|
11 μL | 2.5 mm | 12 | 1 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10264091
|
Fisherbrand™
|
20 μL | 4.5 mm | 8 | 1 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12395498
|
Fisherbrand™
|
20 μL | 2.2 mm | 16 | 2 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Color coded
- Height adjustable
- Offer complete control over loading volume
- Well depth to maximum 32-sample throughput
Specifica
HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit | |
Comb |