Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 0.75mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11867583
  • 19.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accessory for use with OmniPAGE mini vertical gel electrophoresis unit
  • Recommended for ultra resolved bands
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
Black
OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit
10
0.75 mm
Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, second dimension and nucleic acid separations
Comb
1 Each
30 μL