Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 0.75mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 11897603
  • 18.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accessory for use with OmniPAGE mini vertical gel electrophoresis unit
  • Recommended for ultra resolved bands
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
Black
OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit
5
0.75 mm
Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, second dimension and nucleic acid separations
Comb
1 Each
70 μL