Learn More
Ark Plas Products™ Connettori a T scanalati per uso commerciale
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Commercial Grade Barbed Tee Connectors are designed as a low cost alternative with high end performance.
Marca:  Ark Plas Products™ CEA66-PR0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Codice prodotto. 11841130
  • 104.00€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
  • Economic and reliable
  • Up to 125psi without clamp
  • Contain recycled runner material
  • Available in Natural Nylon or Natural Polypropylene
Specifica
Specifica
Connettore portagomma a T
Autoclavable
Polypropylene
−20°C
3/32 x 3/32 x flangia da 3/32 in.
Natural
135°C
Conforme a RoHS, USP Classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, esente da derivati animali, esente da DEHP, certificato esente da BPA
2.3 mm
For corrugated Polypropylene tube
25/Pk.
A T
Fino a 125 psi