Learn More
Ark Plas Products™ Connettori a T scanalati per uso commerciale
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Commercial Grade Barbed Tee Connectors are designed as a low cost alternative with high end performance.
Marca:  Ark Plas Products™ CEA33-PR0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00270kg
Codice prodotto. 11861070
  • 81.45€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Economic and reliable
  • Up to 125psi without clamp
  • Contain recycled runner material
  • Available in Natural Nylon or Natural Polypropylene
Specifica
Specifica
Connettore portagomma a T
Autoclavable
Polypropylene
−20°C
1/16 x 1/16 x flangia da 1/16 in.
Natural
135°C
Conforme a RoHS, USP Classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, esente da derivati animali, esente da DEHP, certificato esente da BPA
1.6 mm
For corrugated Polypropylene tube
25/Pk.
A T
Fino a 125 psi