Learn More
Eppendorf™ Conical Bottom 384 Well Twin Tec PCR Plate
Marca:  Eppendorf™ 0030128885
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.93700kg
Codice prodotto. 10052043
  • 2515.00€ / pezzi 300
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Standard
Orange, Clear Bottom
384
300
16 x 24
384-Well Twin Tec PCR Microplate
Conical Bottom (V-well)
300/Pk.