Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes SnapTec™ 50
Eppendorf Conical Tubes SnapTec™ 50 permettono una sicura apertura e chiusura, riducono al minimo il rischio di contaminazione e sono implementabili nelle apparecchiature di laboratorio esistenti.
Marca: Eppendorf™ 0030118669
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.79800kg
Descrizione
- L'uso di materie prime USP class 6 di alta qualità e il mancato utilizzo di additivi lubrificanti, plastificanti o biocidi durante la produzione garantiscono la massima integrità dei campioni, un'elevata stabilità di centrifugazione di g-Safe™ e una visibilità del campione e del pellet ottimale.
- Il coperchio dai lati piatti e scanalati risulta maneggevole ed ergonomico, consente un posizionamento verticale stabile e riduce al minimo il rischio di contaminazione.
- Novità! Eppendorf Conical Tubes SnapTec™ 50 per un'apertura e chiusura veloci nei protocolli di routine a più fasi
- Novità! Conical Tubes SnapTec™ 50 sono autoclavabili a 21°C per 20 minuti
- Etichettatura sicura e affidabile grazie ad un'ampia area di scrittura sulla provetta e a un coperchio piatto e colorato.
- Alta resistenza alla centrifugazione g-Safe fino a 19.500 x g (fino a 17.000 x g per SnapTec 50)
- Le dimensioni precise garantiscono la massima compatibilità con i rotori delle centrifughe, i miscelatori e gli agitatori.
- Visibilità del campione e del pellet ottimale
Sterile, privo di pirogeni, DNasi, RNasi e DNA. Ogni lotto viene controllato e dotato di certificazione di qualità e purezza.
Specifica
Clear | |
Polipropilene, HDPE | |
Sterile | |
PCR clean | |
SnapTec™ |
50 mL | |
30 | |
Autoclavable | |
Conical | |
Provette |