Learn More
Sampling Systems™ Containers with Sloping Base
This range of containers with sloping bases ensures that material can be completely drained from within and includes a ferrule at the base for easy emptying. These containers have a mirror polish finish for easy cleaning.
1149.92€ - 1670.27€
Specifica
Product Type | Drum |
---|---|
Colore | Silver |
Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Storage |
Materiale | Stainless Steel (316L) |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17902112
|
Sampling Systems™
A616-50 |
50 L |
1149.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17952132
|
Sampling Systems™
A616-100 |
100 L |
1282.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17922112
|
Sampling Systems™
A616-200 |
200 L |
1670.27€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Made from 316L stainless steel
- Includes lid, clamp and silicone seal
- Other seals available
- Handles enable easy transportation
Specifica
Drum | |
Silver | |
Liquid Storage | |
Stainless Steel (316L) |