Learn More
Brady™ Rotolo di etichette in carta per stampante J2000
L’etichetta in carta B-2550 è può essere stampata a colori e in sito con la stampante per etichette a colori BradyJet J2000.
Marca: Brady™ 151135
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.49400kg
Descrizione
- L’etichetta è una soluzione economica per l’etichettatura temporanea in generale ed è utilizzabile per etichettare confezioni.
Specifica
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Paper | |
Inkjet | |
Non-sterile | |
-40°C | |
-40°C to +60°C | |
0.175 mm | |
30.48 m | |
101.60 mm |
White | |
Roll | |
Front | |
Continuous tape | |
BradyJet J2000 Color Label Printer | |
1 Roll | |
0.0069 in. | |
100 ft. | |
4 in. | |
521 g |