Learn More
JULABO CORIO CD Refrigerated/Heating Circulators
Ideal for all standard tasks and routine work in laboratories and industry.
Marca:  JULABO 9012714.N1
4574.25 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21682" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 25.20000kg
Codice prodotto. 17774169
  • 4815.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet Easy pump change-over between internal and external circulation
  • External pump connections USB connection
  • Removable ventilation grid
  • Refrigeration unit without side vents
  • Class III (FL) according to DIN 12876-1
Specifica
Specifica
3 to 4 L
USB
15 L/min.
-30°C to +150°C
Environmentally-friendly Natural Refrigerent
R290
230 V / 50 Hz
CE
450 W
Centrifugal
Circulator
CD-450F
15.7 x 9.1 x 25.6 in.