Learn More
JULABO CORIO CD Refrigerated/Heating Circulators
Ideal for all standard tasks and routine work in laboratories and industry.
4340.00€ - 4815.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 3 to 4 L |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE |
Comunicazioni | USB |
Portata | 15 L/min. |
Tipo di pompa | Centrifugal |
Codice del prodotto | Marca | Refrigerante | Modello | Features | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Refrigerante | Modello | Features | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17754169
|
JULABO
9012713.N1 |
R290 | CD-310F | Environmentally-friendly Natural Refrigerent |
4340.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17764169
|
JULABO
9012713.S1 |
R449A | CD-310F | Synthetic Refrigerent |
4340.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17774169
|
JULABO
9012714.N1 |
R290 | CD-450F | Environmentally-friendly Natural Refrigerent |
4815.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17784169
|
JULABO
9012714.S1 |
R449A | CD-450F | Synthetic Refrigerent |
4815.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet Easy pump change-over between internal and external circulation
- External pump connections USB connection
- Removable ventilation grid
- Refrigeration unit without side vents
- Class III (FL) according to DIN 12876-1
Specifica
3 to 4 L | |
USB | |
Centrifugal | |
Circulator | |
230 V / 50 Hz |
CE | |
15 L/min. | |
-30°C to +150°C | |
15.7 x 9.1 x 25.6 in. |