Learn More
Fisherbrand™ Cork Borer
Manufactured from brass and nickel-plated.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 12970886
  • 15.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Comes complete with push rod for clearing borers
  • All sizes are 100mm in length
  • Tube wall thickness of 0.45mm
Specifica
Specifica
Cork Borer
7.5mm
Nickel-plated brass