Learn More
Corning™ 50mL Easy ID Color Strip Polypropylene Centrifuge Tube
Easily identify samples contained in clear, color strip polypropylene tubes that eliminate sticker labeling
Marca:  Corning™ 431527
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.50000kg
Codice prodotto. 15427471
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Conical bottom
  • Plug seal
  • Maximum RCF is 15,500xg
  • Sterile, nonpyrogenic, and certified RNase-/DNase-free
  • 95 k PA (14 psi) pressure tested
  • Recommended working temperature: 0-40°C
  • Heat distortion point: 121°C
Specifica
Specifica
Orange
Polypropylene
Rack packed
114.4 mm
29.1 mm
15,500 x g
Single-use
Safe for air shipping
Conical
Conical