Learn More
Corning™ Fiasca per coltura cellulare con collo inclinato BioCoat™ Collagen I, forma rettangolare con tappo con sfiato
Prerivestite con Collagen I per una migliore adesione e una maggiore proliferazione di cellule di mammiferi trasfette, primarie e staminali. Le fiasche rettangolari per coltura cellulare con collo inclinato Corning™ BioCoat™ Collagen I con tappo di sfiato offrono superfici prerivestite altamente coerenti e biologicamente funzionali per una simulazione più efficace degli ambienti in vivo per applicazioni di coltura cellulare.
Marca: Corning™ 354487
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90000kg
Descrizione
Collagen I, found in most tissues and organs, is most plentiful in dermis, tendon, and bone. It is an integral part of the framework that holds cells and tissues together and has been recognized as a useful matrix for improving cell culture. in vitro use of collagen can exert effects on the adherence, morphology, growth, migration, and differentiation of a variety of cell types.
Applications include:
- Promotion of cell attachment and spreading
- Rapid expansion of cell populations
- Serum-free or reduced serum culture
- Cell adhesion assays
- Improving survival of primary cells in culture
Source
Quality Control
- Tested for ability to promote attachment and spreading of HT-1080 human fibrosarcoma cells
- Tested and found negative for bacteria and fungi
- Collagen I purity >90% by SDS-PAGE
Storage
Specifica
Sì | |
Fenolico | |
Per l'adesione, la crescita e la differenziazione di serie di cellule neuronali e transfette | |
5/contenitore | |
Rettangolare | |
Sì | |
Con sfiato |
25.3 oz. | |
750 ml | |
Inclinato | |
5/Pk. | |
Collagene I | |
Rectangular | |
175 cm2 |