Learn More
Corning™ Collante cellulare e tissutale Cell-Tak
Per far aderire cellule o sezioni di tessuto a diversi tipi di superfici, inclusi plastica, vetro, metallo, PTFE e materiali biologici. Il collante cellulare e tissutale Corning™ Cell-Tak è una soluzione proteica ottenuta mediante formulazione speciale estratta da un mitilo marino, il Mytilus edulis.
Marca: Corning™ 354242
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Descrizione
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Specifica
Stable for at least three months at 2° to 8°C. Do not freeze. | |
1 to 5μg/ cm2 of growth surface depending on cell type | |
Cell and Tissue Adhesive | |
10 mg |
Molecular weight: 110 to 114kd | |
Liquid | |
As liquid in 5% acetic acid | |
Polyphenolic Proteins secreted by Mytilus edulis |