Learn More
Corning™ Cell Culture Media: Cell Culture Supplements
Used as a nutrient source in cell culture media. Cell Culture Media: Cell Culture Supplements are produced under the highest industry standards to ensure superior results.
37.10€
Specifica
Content And Storage | 15° to 30°C |
---|---|
Sterilità | Sterile-filtered |
Quantità | 100 mL |
Codice del prodotto | Marca | pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15313721
|
Corning™
46-033-CI |
5.2 to 0.1 |
37.10€
100mL |
Spedizione stimata: 24-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
(This is suggested replacement for 25-037-CIR.)
Specifica
15° to 30°C | |
Sterile-filtered | |
100 mL |