Learn More
Corning™ Terreni per coltura cellulare cellgro™ - Dulbecco's Modification of Eagle (Mod) 1X2 (DMEM)
La sostituzione di piridossina HCl per piridossal assicura una maggiore stabilità rispetto alla formulazione originale. Terreno per coltura cellulare Corning™ cellgro™ - Il terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) è testato per ibridoma.
Marca: Corning™ 10-014-CVR
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.76000kg
Descrizione
- Modification of Basal Medium Eagle (BME) containing four-fold concentrations of the amino acids and vitamins found in BME
- Original formulation was used to culture embryonic mouse cells
- Has been modified to support variety of normal and transformed cells, such as primary cultures of mouse and chicken cells
- Formulations can differ in amount or absence of components such as glucose, sodium pyruvate, sodium bicarbonate and L-glutamine
Specifica
Liquido | |
Terreno DMEM | |
Da 2 ° a 8 °C |
With L-Glutamine, 1g/L Glucose and Sodium Pyruvate | |
6 x 500 ml |