Learn More
Corning™ Ciprofloxacin Hydrochloride
Packaged in plastic bottles
626.03€
Specifica
Content And Storage | 15° to 30°C |
---|---|
Forma | Powder |
Product Type | Antibiotic |
Formato | Plastic Bottle |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15393771
|
Corning™
61-277-RG |
5 g |
626.03€
5g |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
15° to 30°C | |
Powder | |
Antibiotic | |
Plastic Bottle |