Learn More
Corning™ Gentamicin Sulfate
Packaged in plastic bottles
553.85€
Specifica
Product Type | Antibiotic |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Formato | Plastic Bottle |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15353671
|
Corning™
30-005-CR |
10 x 10 mL | Liquid |
553.85€
10mL |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Specifica
Antibiotic | |
Sterile | |
Plastic Bottle |