Learn More
Corning™ Puntali con barriera in rack incernierato a basso legame DeckWorks™
Features an inert, high-density polyethylene barrier to eliminate aerosol carryover contamination during critical pipetting procedures
Marca: Corning™ 4137
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.36800kg
Descrizione
Corning DeckWorks low binding barrier tips feature an inert, high-density polyethylene barrier to eliminate aerosol carryover contamination during critical pipetting procedures. DeckWorks low binding barrier tips will not trap liquids or inhibit PCR in the event of over pipetting.
Specifica
da 1 a 100 μl | |
Sì | |
Per dosaggi quantitativi in cui il legante del campione può alterare significativamente i risultati | |
Barriera, rack con coperchio incernierato, Round | |
Sì | |
HDPE |
Filtered | |
Incolore | |
Hinged Rack | |
Rack | |
DeckWorks |