Learn More
Corning™ LSE™ Vortex Mixer Accessory, Processing Heads
Heads allow for processing of larger numbers of tubes
Marca:  Corning™ 480101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18450kg
Codice prodotto. 11921981
  • 38.12€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Scelta di configurazioni
Specifica
Specifica
Per 24 provette da 1.5/2.0 ml, 24 provette da 0.5 ml e 32 provette da 0.2 ml o 4 strisce di provette
Miscelatore Vortex LSE